Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS)
Artikelnummer. 10289954 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
15 ml
15 ml centrifugerør
2 ml centrifugerør
6 mL Centrifugerør
6 ml centrifugerør
Til brug med (applikation):
QuEChERS-metoden
Schenck metode
Schenck-metoden
Oversigt:
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB
1200 mg MgSO4, 900 mg PSA
150 mg MgSO4, 150 mg PSA
150 mg MgSO4, 150 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 25 mg PSA
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr
150 mg MgSO4, 50 mg PSA
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg Chlorofiltr
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB
400 mg PSA i bunden, 200 mg GCB øverst, adskilt af en frit
4000 mg MgSO4, 1000 mg NaCl, 1000 mg C6H9Na3O9, 500 mg C6H6Na2O7 · 1,5 H2O
500 mg PSA i bunden, 500 mg GCB øverst, adskilt af en frit
500 mg PSA på bunden, 250 mg GCB på toppen, adskilt af en Frit
750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB
900 mg MgSO4, 300 mg PSA
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB
900 mg anhydrøst magnesiumsulfat, 300 mg PSA
900 mg vandfri magnesiumsulfat, 150 mg PSA
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Pakke med 500
60 product options available for selection
Product selection table with 60 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Til brug med (applikation) Oversigt Pakningsstørrelse
10289954 6 mL Centrifugerør Schenck metode 500 mg PSA på bunden, 250 mg GCB på toppen, adskilt af en Frit Pakke med 30
11831282 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB Pakke med 100
11891062 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA Pakke med 100
16883140 15 ml QuEChERS-metoden 900 mg anhydrøst magnesiumsulfat, 300 mg PSA -
10794817 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 Pakke med 100
16893140 15 ml QuEChERS-metoden 900 mg vandfri magnesiumsulfat, 150 mg PSA -
11851082 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB Pakke med 50
10769145 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 Pakke med 50
10639685 6 ml centrifugerør Schenck-metoden 400 mg PSA i bunden, 200 mg GCB øverst, adskilt af en frit Pakke med 30
10127814 6 ml centrifugerør Schenck-metoden 500 mg PSA i bunden, 500 mg GCB øverst, adskilt af en frit Pakke med 30
10650446 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA Pakke med 50
10117364 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB Pakke med 50
10428664 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB Pakke med 50
10249644 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA Pakke med 100
11524715 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 Pakke med 100
11534715 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB Pakke med 100
11544715 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB Pakke med 100
10320885 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB Pakke med 100
11564715 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA Pakke med 50
11574715 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 Pakke med 50
10301995 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB Pakke med 50
10066344 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 Pakke med 50
10649275 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB Pakke med 50
10497724 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr Pakke med 50
15260359 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB Pakke med 10
11544735 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 Pakke med 10
11514735 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB Pakke med 10
11584725 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB Pakke med 10
11544725 6 ml centrifugerør Schenck-metoden 400 mg PSA i bunden, 200 mg GCB øverst, adskilt af en frit Pakke med 10
11554735 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB Pakke med 10
11524725 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA Pakke med 10
15207508 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18 Pakke med 10
11534735 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA Pakke med 10
11564735 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 Pakke med 10
11524735 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB Pakke med 10
11534725 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB Pakke med 10
11594725 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA Pakke med 10
15287498 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 900 mg PSA Pakke med 50
15210369 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg Chlorofiltr Pakke med 10
15220359 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB Pakke med 10
15270359 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA Pakke med 10
15240359 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA Pakke med 10
15290349 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg Chlorofiltr Pakke med 100
15210359 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 150 mg PSA, 50 mg C18 Pakke med 500
15220369 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 150 mg PSA Pakke med 100
15250359 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB Pakke med 10
15200369 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB Pakke med 10
15290359 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB Pakke med 10
15280359 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 Pakke med 10
15230359 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 Pakke med 10
10619875 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 300 mg PSA Pakke med 50
10259954 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB Pakke med 50
15297498 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 4000 mg MgSO4, 1000 mg NaCl, 1000 mg C6H9Na3O9, 500 mg C6H6Na2O7 · 1,5 H2O Pakke med 50
15820645 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18 Pakke med 100
16803150 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB -
16813150 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA -
16823150 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18 -
16833150 2 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB -
16843150 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18 -
16853150 15 ml centrifugerør QuEChERS-metoden 900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 60 options available.
60 options
Artikelnummer. 10289954 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60105208
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Spar tid og opnå mere nøjagtige pesticidbestemmelser ved at bruge disse præ-forberedte dispersive SPE-produkter til QuEChERS-oprensning.
QuEChERS Dispersive SPE methods offer a convenient and effective approach for extraction and clean-up of pesticide residues in food and other complex matrices. The robust procedure offers a number of compelling advantages: high recoveries, accurate results, high sample throughput, low solvent and glassware usage, reduced labor and bench space and lower reagent costs.
Thermo Scientific™ HyperSep Dispersive SPE Clean-Up Products are available in a range of pre-prepared sorbent combinations, each containing the proper sorbents for optimum clean-up of analytes extracted using QuEChERS methods.
HyperSep Dispersive SPE Clean-Up Products indeholder PSA (primær/sekundær amin) til fjernelse af organiske syrer og polære pigmenter blandt andre forbindelser. Nogle produkter kobler PSA'en med endelukket C18 til fjernelse af de fleste lipider og steroler eller grafitiseret kønrøg til fjernelse af steroler og pigmenter såsom klorofyl.
(En række forskellige rørformater og sengevægte er tilgængelige for at rumme store og små prøvestørrelser.)
Alle HyperSep Dispersive SPE-produkter er præ-forberedt og optimeret til den aktuelle metode, så du vil:
  • Spar værdifuld forberedelsestid
  • Opnå mere konsistente analytiske resultater på grund af konsistens i produkter og streng kvalitetskontrol
  • Få renere ekstrakter og lavere peak counts som et resultat af at bruge præparerede produkter af højeste kvalitet
QuEChERS Teknik
Udviklet af USDA Eastern Regional Research Center i 2003, QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) teknikken bliver i stigende grad den foretrukne teknik til udvinding og oprensning af pesticidrester.
QuEChERS-metoden er en to-trins proces: ekstraktion efterfulgt af oprydning. Der er fire varianter af QuEChERS-metoden, der er i brug i øjeblikket:
  • Den originale QuEChERS-metode bruger natriumchlorid til at forbedre ekstraktion
  • Dispersiv AOAC 2007.01 bruger natriumacetat som buffer, der erstatter natriumchlorid
  • Dual-Phase variationen introducerer PSA og GCB for at fjerne høje niveauer af klorofyl og plantesteroler i det endelige ekstrakt uden tab af plane pesticider (polære aromater) ved hjælp af en acetone:toluen opløsningsmiddelblanding (3:1)
  • Europæisk version ligner AOAC metode, bortset fra at ekstraktionen bruger natriumchlorid, natriumcitratdihydrat og dinatriumcitratsesquihydrat i stedet for natriumacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grundmateriale Primær/sekundær amin, grafitiseret kulsort
Oversigt 500 mg PSA på bunden, 250 mg GCB på toppen, adskilt af en Frit
Til brug med (applikation) Schenck metode
Produktlinje HyperSep
Sorbent Primær/sekundær amin, grafitiseret kulsort
Type QUECHERS Oprydning
Volumen (metrisk) 6 mL Centrifugerør
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.