Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol patroner
Artikelnummer. 10504295 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10504295
Brand: Thermo Scientific™ 60108757
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå fremragende normal fase ekstraktion af polære forbindelser med disse diol SPE patroner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Den sorbent, der anvendes i Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol Cartridges har korte alkylkæder med polære funktionelle grupper og er ideelle til isolering af polære forbindelser. Typiske anvendelser omfatter:
  • Normal fase ekstraktion af polære forbindelser
  • Oprensning af polære forbindelser
HyperSep Diol SPE-patroner bruges typisk som et alternativ til silica i normalfaseapplikationer, hvor silicas sure karakter kan være problematisk.
HyperSep SPE patroner og plader
HyperSep fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 75 ml
Oversigt 10 g sengevægt; 75 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 10 g
Til brug med (applikation) Ekstraktion og oprensning af polære forbindelser
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Diol
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 75 mL
Mængde Pakke med 10 stk.
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.