Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol patroner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Den sorbent, der anvendes i Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol Cartridges har korte alkylkæder med polære funktionelle grupper og er ideelle til isolering af polære forbindelser. Typiske anvendelser omfatter:
- Normal fase ekstraktion af polære forbindelser
- Oprensning af polære forbindelser
HyperSep SPE patroner og plader
HyperSep fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i formonterede plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Oversigt | 1 g sengevægt; 6 ml kolonnevolumen |
| Sengens vægt | 1000 mg |
| Til brug med (applikation) | Ekstraktion og oprensning af polære forbindelser |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 40 til 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Diol |
| Type | Solid Phase ekstraktionspatron |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.