Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol plader
Artikelnummer. 13477026 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen (metrisk):
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13477026 10 mg 2 ml Hver
10514655 10 mg 1 ml Hver
10056204 25 mg 1 ml Hver
10713097 50 mg 1 ml Hver
10157784 100 mg 1 ml Hver
13467026 25 mg 2 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13477026 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60307311
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opnå fremragende normalfaseekstraktion af polære forbindelser med disse diol SPE-brøndplader og individuelle brønde.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Den sorbent, der anvendes i Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol Plates har korte alkylkæder med polære funktionelle grupper og er ideelle til isolering af polære forbindelser. Typiske anvendelser omfatter:
  • Normal fase ekstraktion af polære forbindelser
  • Oprensning af polære forbindelser
HyperSep Diol SPE 96-brøndsplader og individuelle brønde bruges typisk som et alternativ til silica i normalfaseapplikationer, hvor silicas sure ’karakter kan være problematisk.
HyperSep SPE patroner og plader
HyperSep fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Diol 10 mg/2 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
Sengens vægt 10 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion og oprensning af polære forbindelser
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Diol
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) 2 ml
Volumen (metrisk) Nå 1 mL