Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano plader
Artikelnummer. 10592255 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen (metrisk) Nå:
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Volumen (metrisk) Nå unitSize
10592255 10 mg 1 ml Hver
10444593 25 mg 1 ml Hver
10069472 50 mg 1 ml Hver
10783297 100 mg 1 ml Hver
13447026 100 mg 2 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10592255 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60300821
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimeret isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer med disse medium polaritet cyano SPE brøndplader og individuelle brønde.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
En sorbent med middel polaritet, Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyanoplader er mindre tilbageholdende end silica eller diol og er optimeret til isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Tilbageholdelse af polære forbindelser fra hexan og olier
  • Omvendt fase ekstraktion af moderat polære forbindelser
HyperSep SPE patroner og plader
HyperSep fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Cyano 10 mg/1 ml 96 aftagelig brøndplade
Sengens vægt 10 mg
Til brug med (applikation) Retention af polære forbindelser fra ikke-polære matricer
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Cyano
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) Nå 1 ml
Mængde 1 Pk.