Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano patroner
Artikelnummer. 10630816 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10630816
Brand: Thermo Scientific™ 60108753
Få optimeret isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer med disse medium polaritet cyano SPE patroner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
En sorbent med middel polaritet, Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyanopatroner er mindre tilbageholdende end silica eller diol og er optimeret til isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Tilbageholdelse af polære forbindelser fra hexan og olier
  • Omvendt fase ekstraktion af moderat polære forbindelser
HyperSep SPE Cartridges and Plates
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are available in packs of 100 individual wells and in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 75 ml
Oversigt 10 g Bed Weight; 75 mL Column Volume
Sengens vægt 10 g
Til brug med (applikation) Retention of Polar Compounds From Nonpolar Matrices
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 to 60 μm
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Cyano
Type Solid Phase Extraction Cartridge
Volumen (metrisk) 75 mL
Mængde Pack of 10
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.