Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano patroner
Artikelnummer. 10121083 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10121083
Brand: Thermo Scientific™ 60108747
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimeret isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer med disse medium polaritet cyano SPE patroner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
En sorbent med middel polaritet, Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyanopatroner er mindre tilbageholdende end silica eller diol og er optimeret til isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Tilbageholdelse af polære forbindelser fra hexan og olier
  • Omvendt fase ekstraktion af moderat polære forbindelser
HyperSep SPE patroner og plader
HyperSep fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De HyperSep-96 Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i et pladeformat med 96 brønde, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Oversigt 200 mg Sengevægt; 3 mL kolonnevolumen
Sengens vægt 200 mg
Til brug med (applikation) Retention af polære forbindelser fra ikke-polære matricer
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Cyano
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 3 mL
Mængde Pakke med 50 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.