Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-plader tilbyder et mindre tilbageholdende alternativ til C18 til polære og ikke-polære forbindelser og er velegnede til metoder, der kræver mindre retention end C18. Patronerne er velegnede til analyse af:
- Lægemidler og deres metabolitter i biologiske prøver
- Peptider i biologiske prøver
HyperSep SPE patroner og plader
HyperSep fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 96-brønds plade; Sengevægt 50 mg/2 ml |
| Sengens vægt | 50 mg |
| Til brug med (applikation) | Screening af lægemidler, metabolitter og peptider i biologiske prøver |
| Partikelstørrelse | 40 til 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep C8 |
| Type | Fastfase ekstraktionsbrøndplade |
| Volumen (metrisk) Nå | 2 ml |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |