Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 plader
Artikelnummer. 10485723 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen (metrisk) Nå:
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10485723
Brand: Thermo Scientific™ 60300447
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har du brug for et mindre tilbageholdende alternativ til C18 til polære og ikke-polære forbindelser? Disse hydrofobe C8-brøndplader med omvendt fase tilbyder fremragende ydeevne.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-plader tilbyder et mindre tilbageholdende alternativ til C18 til polære og ikke-polære forbindelser og er velegnede til metoder, der kræver mindre retention end C18. Patronerne er velegnede til analyse af:
  • Lægemidler og deres metabolitter i biologiske prøver
  • Peptider i biologiske prøver
HyperSep C8 SPE brøndplader og individuelle brønde giver fremragende ydeevneegenskaber for moderat polære analytter. De tilbyder også potentiale for polære interaktioner, der er større end med C18.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96-brønds plade; Sengevægt 50 mg
Sengens vægt 50 mg
Til brug med (applikation) Screening af lægemidler, metabolitter og peptider i biologiske prøver
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C8
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) Nå 1 ml