Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 patroner
Artikelnummer. 10733867 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10733867
Brand: Thermo Scientific™ 60108705
Har du brug for et mindre tilbageholdende alternativ til C18 til polære og ikke-polære forbindelser? Disse hydrofobe omvendt fase C8 patroner tilbyder fremragende ydeevne.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-patroner tilbyder et mindre tilbageholdende alternativ til C18 for polære og upolære forbindelser og er velegnede til metoder, der kræver mindre tilbageholdelse end C18. Patronerne er velegnede til analyse af:
  • Lægemidler og deres metabolitter i biologiske prøver
  • Peptider i biologiske prøver
HyperSep C8 SPE Cartridges provide excellent performance characteristics for moderately polar analytes. They also offer the potential for polar interactions greater than with C18.
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 25 ml
Oversigt 5 g Bed Weight; 25 mL Column Volume
Sengens vægt 5000 mg
Til brug med (applikation) Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 to 60 μm
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C8
Type Solid Phase Extraction Cartridge
Volumen (metrisk) 25 mL
Mængde Pack of 20
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.