Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 patroner
Artikelnummer. 10434963 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10434963 500 mg 3 ml Pakke med 50
10344653 1000 mg 6 ml Pakke med 30
10571295 100 mg 1 ml Pakke med 100
10631324 200 mg 3 ml Pakke med 50
10098942 500 mg 6 ml Pakke med 30
10610436 50 mg 1 ml Pakke med 100
10523364 2.000 mg 15 ml Pakke med 20
10166203 5000 mg 25 ml Pakke med 20
10434445 10 g 75 ml Pakke med 10
16293512 1000 mg 15 ml -
11514765 100 mg 3 ml Pakke med 50
11830493 25 mg 1 ml Pakke med 100
13476936 500 mg 10 ml Pakke med 50
16873170 100 mg 1 ml Pakke med 100
16883170 200 mg 3 ml -
16893170 500 mg 3 ml -
15982217 500 mg 6 ml Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10434963 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60108304
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Få forbedret retention for de fleste ikke-polære forbindelser og organiske analytter i vandige matricer med disse hydrofobe omvendt fase C18 patroner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-patroner har en meget tilbageholdende alkyl-bundet fase for ikke-polære til moderat polære forbindelser. Det hydrofobe omvendte fase-materiale er tilbageholdende for de fleste upolære forbindelser og tilbageholder de fleste organiske analytter fra vandige matricer.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønds uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Oversigt 500 mg Sengevægt; 3 mL kolonnevolumen
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af ikke-polære til moderat polære forbindelser
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C18
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 3 mL
Mængde Pakke med 50 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.