Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 patroner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få forbedret retention for de fleste ikke-polære forbindelser og organiske analytter i vandige matricer med disse hydrofobe omvendt fase C18 patroner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18-patroner har en meget tilbageholdende alkyl-bundet fase for ikke-polære til moderat polære forbindelser. Det hydrofobe omvendte fase-materiale er tilbageholdende for de fleste upolære forbindelser og tilbageholder de fleste organiske analytter fra vandige matricer.
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønds uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Oversigt | 500 mg Sengevægt; 6 mL kolonnevolumen |
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (applikation) | Ekstraktion af ikke-polære til moderat polære forbindelser |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 40 til 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep C18 |
| Type | Solid Phase ekstraktionspatron |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.