Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 plader
Artikelnummer. 13456986 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
96 Fast brøndplade
96-brøndpladen
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Sengens vægt Pakningsstørrelse
13456986 96 Fast brøndplade 50 mg Hver
10724804 96-brøndpladen 10 mg Hver
10734804 96-brøndpladen 25 mg Hver
10364523 96-brøndpladen 50 mg Hver
10631406 96-brøndpladen 100 mg Hver
13446986 96 Fast brøndplade 100 mg Hver
13436986 96 Fast brøndplade 25 mg Hver
13426986 96 Fast brøndplade 10 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13456986 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60307203
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Få forbedret retention for de fleste ikke-polære forbindelser og organiske analytter i vandige matricer med disse hydrofobe omvendt fase C18 brønd plader og individuelle brønde.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 plader har en meget tilbageholdende alkyl-bundet fase for ikke-polære til moderat polære forbindelser. Det hydrofobe omvendte fase-materiale er tilbageholdende for de fleste upolære forbindelser og tilbageholder de fleste organiske analytter fra vandige matricer.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96 Fast brøndplade
Sengens vægt 50 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af ikke-polære til moderat polære forbindelser
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C18
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) 1 mL
Volumen (metrisk) Nå 1 mL
Mængde Pakke m. 1 stk.