Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 plader
Artikelnummer. 10734804 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
96 Fast brøndplade
96-brønds plade; Sengevægt 10 mg
96-brønds plade; Sengevægt 100 mg
96-brønds plade; Sengevægt 25 mg
96-brønds plade; Sengevægt 50 mg
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Sengens vægt unitSize
10734804 96-brønds plade; Sengevægt 25 mg 25 mg Hver
10724804 96-brønds plade; Sengevægt 10 mg 10 mg Hver
10364523 96-brønds plade; Sengevægt 50 mg 50 mg Hver
10631406 96-brønds plade; Sengevægt 100 mg 100 mg Hver
13446986 96 Fast brøndplade 100 mg Hver
13436986 96 Fast brøndplade 25 mg Hver
13456986 96 Fast brøndplade 50 mg Hver
13426986 96 Fast brøndplade 10 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10734804 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60300426
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få forbedret retention for de fleste ikke-polære forbindelser og organiske analytter i vandige matricer med disse hydrofobe omvendt fase C18 brønd plader og individuelle brønde.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 plader har en meget tilbageholdende alkyl-bundet fase for ikke-polære til moderat polære forbindelser. Det hydrofobe omvendte fase-materiale er tilbageholdende for de fleste upolære forbindelser og tilbageholder de fleste organiske analytter fra vandige matricer.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønds uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 96-brønds plade; Sengevægt 25 mg
Sengens vægt 25 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af ikke-polære til moderat polære forbindelser
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C18
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) Nå 1 mL