Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 plader
Artikelnummer. 10631406 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
96-brønds plade; Sengevægt 10 mg
96-brønds plade; Sengevægt 100 mg
96-brønds plade; Sengevægt 25 mg
96-brønds plade; Sengevægt 50 mg
C18 10 mg/1 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
C18 100 mg/1 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
C18 25 mg/1 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
C18 50 mg/1 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10631406
Brand: Thermo Scientific™ 60300428
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få forbedret retention for de fleste ikke-polære forbindelser og organiske analytter i vandige matricer med disse hydrofobe omvendt fase C18 brønd plader og individuelle brønde.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 plader har en meget tilbageholdende alkyl-bundet fase for ikke-polære til moderat polære forbindelser. Det hydrofobe omvendte fase-materiale er tilbageholdende for de fleste upolære forbindelser og tilbageholder de fleste organiske analytter fra vandige matricer.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønds uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96-brønds plade; Sengevægt 100 mg
Sengens vægt 100 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af ikke-polære til moderat polære forbindelser
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep C18
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) Nå 1 mL