Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl plader
Artikelnummer. 13487016 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen (metrisk) Nå:
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
13487016 50 mg 2 ml Hver
10381235 10 mg 1 ml Hver
10555105 25 mg 1 ml Hver
10117454 50 mg 1 ml Hver
13407026 10 mg 2 ml Hver
13417026 100 mg 2 ml Hver
13497016 25 mg 2 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13487016 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60307293
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Opnå fremragende retention af lægemidler, metabolitter og strukturelle isomerer med disse aminopropyl SPE-brøndplader, der tillader både polære og anionbytterinteraktioner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylplader har en polær sorbent, der tillader både polære og anionbytterinteraktioner. Kemien tilbyder fremragende tilbageholdelse af lægemidler, metabolitter og strukturelle isomerer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Adskillelse af strukturelle isomerer
  • Lægemidler og metabolitter i biologiske væsker
  • Saccharider, phenoler og petroleumsprodukter
Den sorbent, der anvendes i HyperSep Aminopropyl SPE 96-brønde plader og individuelle brønde fungerer som en svag anionbytter og giver også forbedret tilbageholdelse af stærke anioner som sulfonsyrer.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Aminopropyl 50 mg/2 ml 96 Fast brøndplade
Sengens vægt 50 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af stærke syrer via polære og anionbytningsinteraktioner
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Aminopropyl
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) Nå 2 ml
Mængde 1 Pk.