Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl plader
Artikelnummer. 13417026 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volumen (metrisk) Nå:
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13417026
Brand: Thermo Scientific™ 60307294
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå fremragende retention af lægemidler, metabolitter og strukturelle isomerer med disse aminopropyl SPE-brøndplader, der tillader både polære og anionbytterinteraktioner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylplader har en polær sorbent, der tillader både polære og anionbytterinteraktioner. Kemien tilbyder fremragende tilbageholdelse af lægemidler, metabolitter og strukturelle isomerer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Adskillelse af strukturelle isomerer
  • Lægemidler og metabolitter i biologiske væsker
  • Saccharider, phenoler og petroleumsprodukter
Den sorbent, der anvendes i HyperSep Aminopropyl SPE 96-brønde plader og individuelle brønde fungerer som en svag anionbytter og giver også forbedret tilbageholdelse af stærke anioner som sulfonsyrer.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Aminopropyl 100 mg/2 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
Sengens vægt 100 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af stærke syrer via polære og anionbytningsinteraktioner
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Aminopropyl
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) Nå 2 ml
Mængde 1 Pk.