Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal vakuummanifold, måler og affaldsbase
Artikelnummer. 10384313 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Universel vakuummanifold
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10384313 Universel vakuummanifold Hver
1 options
Artikelnummer. 10384313 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104231
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Brug denne enkle vakuummanifold til fastfaseekstraktion (SPE) i 96-brøndsplader.
Bestil Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Manifold, Gauge og Waste Base som reservedel til din HyperSep Universal vakuummanifold. Denne manifold behandler prøver i fastfase ekstraktion SPE patroner eller 96 brønds plade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Universal vakuummanifold, måler og affaldsbase
Til brug med (applikation) SPE
Til brug med (udstyr) Universel vakuummanifold
Produktlinje HyperSep
Type Måler og affaldsbase