Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Guard Cartridge Holder til HyperREZ XP 5,0 x 3,0 mm beskyttelsespatroner
Artikelnummer. 11517521 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11517521 3 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11517521 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60002354
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Til brug med Thermo Scientific™ HyperREZ XP 5,0 x 3,0 mm beskyttelsespatroner.
Vælg Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Guard Cartridge Holder til brug med HyperREZ XP 3,0 x 5,0 mm beskyttelsespatroner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med Beskyttelsespatron
Længde (metrisk) 5 mm
Stationær fase HyperREZ XP
Produktlinje HyperREZ
Produkttype Guard Cartridge-holder
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår, er dette produkt garanteret fra den dato, vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter. Ansvarsfraskrivelse til intern forskningsbrugsbegrænsning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er tilknyttet denne erklæring.