Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
5 mm
50 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
7.7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Fremstillet med en proprietær proces og underkastet strenge kvalitetskontrolprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ LC-søjler bruges til den passende modion for at opfylde anvendelseskravene. Hver kolonne testes individuelt for at sikre kolonne-til-kolonne reproducerbarhed.
Polymer-based columns for carbohydrate analysis offer benefits to the chromatographer including temperature and pH stability, as well as enhanced solvent choices.
- Designed for the determination of carbohydrates, saccharides, organic acids and alcohols
- Efficient and reproducible monodisperse particles
- Stable for long column lifetimes even at low pH and high temperatures
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Guard Column |
| Diameter (metrisk) | 7.7 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 725 psi (50 bar) |
| Partikelstørrelse | 8 μm |
| pH | 1 to 11 |
| Temperatur | 90°C |
| USP type | L34 |
| Stationær fase | Pb2+ Counter Ion |
| Vis mere |