Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC-kolonner
Artikelnummer. 11537531 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
5 mm
50 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
7.7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11537531
Brand: Thermo Scientific™ 69108903027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HyperREZ XP Carbohydrate Pb2+ LC-søjler bruges til den passende modion for at opfylde anvendelseskravene.
Fremstillet med en proprietær proces og underkastet strenge kvalitetskontrolprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ LC-søjler bruges til den passende modion for at opfylde anvendelseskravene. Hver kolonne testes individuelt for at sikre kolonne-til-kolonne reproducerbarhed.
Polymerbaserede kolonner til kulhydratanalyse giver kromatografen fordele, herunder temperatur- og pH-stabilitet, samt forbedrede opløsningsmiddelvalg.
  • Designet til bestemmelse af kulhydrater, saccharider, organiske syrer og alkoholer
  • Effektive og reproducerbare monodisperse partikler
  • Stabil til lang kolonnelevetid selv ved lav pH og høje temperaturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelsespatron, 2 stk.
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 5 mm
Maks. Tryk 725 psi (50 bar)
Partikelstørrelse 8μ m
pH 1 til 11
Temperatur 90 °C
USP type L34
Stationær fase Pb2+ modion
Emballagemateriale Kugleformet, mikroporøs polymer
Kolonnetype Kulhydratanalyse
Fase Ligandudveksling
Type Beskyttelsespatron