Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ HPLC-søjler
Artikelnummer. p-6194111 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
5 mm
50 mm
100 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
7.7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10649453
Brand: Thermo Scientific™ 69008307780
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med en proprietær proces og underkastet strenge kvalitetskontrolprocedurer, bruges disse LC-kolonner til den passende modion for at opfylde applikationskravene.
Fremstillet med en proprietær proces og underkastet strenge kvalitetskontrolprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ LC-søjler bruges til den passende modion for at opfylde anvendelseskravene. Hver kolonne testes individuelt for at sikre kolonne-til-kolonne reproducerbarhed.
Polymerbaserede kolonner til kulhydratanalyse giver kromatografen fordele, herunder temperatur- og pH-stabilitet, samt forbedrede opløsningsmiddelvalg.
  • Designet til bestemmelse af kulhydrater, saccharider, organiske syrer og alkoholer
  • Effektive og reproducerbare monodisperse partikler
  • Stabil til lang kolonnelevetid selv ved lav pH og høje temperaturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 7.7 mm
Flowhastighed 0,6 ml/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 300 mm
Maks. Tryk 725 psi (50 bar)
Partikelstørrelse 8μ m
pH 1 til 11
Temperatur 65 °C
USP type L17
Stationær fase H+ modion
Emballagemateriale Kugleformet, mikroporøs polymer
Kolonnetype Kulhydratanalyse
Fase Ligandudveksling
Type Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.