Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Fremstillet med en proprietær proces og underkastet strenge kvalitetskontrolprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ LC-søjler bruges til den passende modion for at opfylde anvendelseskravene. Hver kolonne testes individuelt for at sikre kolonne-til-kolonne reproducerbarhed.
- Designet til bestemmelse af kulhydrater, saccharider, organiske syrer og alkoholer
- Effektive og reproducerbare monodisperse partikler
- Stabil til lang kolonnelevetid selv ved lav pH og høje temperaturer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 7.7 mm |
| Flowhastighed | 0,6 ml/min |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Maks. Tryk | 725 psi (50 bar) |
| Partikelstørrelse | 8μ m |
| pH | 1 til 11 |
| Temperatur | 65 °C |
| USP type | L17 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.