Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+ HPLC kolonner
Artikelnummer. 11567531 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
5 mm
50 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
7.7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11567531
Brand: Thermo Scientific™ 69208903027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med en proprietær proces og underkastet strenge kvalitetskontrolprocedurer, bruges disse kolonner til den passende modion for at opfylde applikationskravene.
Fremstillet med en proprietær proces og underkastet strenge kvalitetskontrolprocedurer, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+ LC-søjler bruges til den passende modion for at opfylde anvendelseskravene. Hver kolonne testes individuelt for at sikre kolonne-til-kolonne reproducerbarhed.
Polymerbaserede kolonner til kulhydratanalyse giver kromatografen fordele, herunder temperatur- og pH-stabilitet, samt forbedrede opløsningsmiddelvalg.
  • Designet til bestemmelse af kulhydrater, saccharider, organiske syrer og alkoholer
  • Effektive og reproducerbare monodisperse partikler
  • Stabil til lang kolonnelevetid selv ved lav pH og høje temperaturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Beskyttelsespatron, 2 stk.
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 5 mm
Maks. Tryk 725 psi (50 bar)
Partikelstørrelse 8μ m
pH 1 til 11
Temperatur 90 °C
USP type L19
Stationær fase Ca2+ modion
Emballagemateriale Kugleformet, mikroporøs polymer
Kolonnetype Kulhydratanalyse
Fase Ligandudveksling
Type Beskyttelsespatron
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.