Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
7.7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tilgængelig i formerne H + , Ca +2 , Pb +2 og Na + , Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ LC-søjler er den passende modion til at opfylde applikationskravene.
Polymerbaserede kolonner til kulhydratanalyse giver kromatografen fordele, herunder temperatur- og pH-stabilitet, samt forbedrede opløsningsmiddelvalg.
- Designet til bestemmelse af kulhydrater, saccharider, organiske syrer og alkoholer
- Effektive og reproducerbare monodisperse partikler
- Stabil til lang kolonnelevetid selv ved lav pH og høje temperaturer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelseskolonne |
| Diameter (metrisk) | 7.7 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 363 psi (25 bar) |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 1 til 11 |
| Temperatur | 85 °C |
| USP type | L58 |
| Stationær fase | Na+ modion |
| Vis mere |