Få mere at vide
Hypericin, 98%
Beskrivelse
Hæmmer af proteinkinase C; inducerer fotosyntetiseret apoptoseHypercin fungerer som antibiotikum og antiviral. Det er involveret i hæmningen af enzymet dopamin-beta-hydroxylase virkning. Det udviser også et anti-HIV og anticancerpræparat. Derudover er det nyttigt i fotodynamisk terapi. Derudover fungerer det som en hæmmer af proteinkinase C, som inducerer fotosyntetiseret apoptose.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- Hypericin er et anthraquinon-derivat, der findes i den gule blomst af Hypericum perforatum (også kendt som johannesurt)
- Denne forbindelse har evnen til at hæmme proteinkinase C og inducere fotosyntetiseret apoptose
Anvendelse
- Den viser antibiotiske og antivirale aktiviteter
- Den antidepressive aktivitet af denne forbindelse kan være relateret til dens evne til at hæmme neuronal optagelse af serotonin, noradrenalin, dopamin, gamma-aminosmørsyre (GABA) og L-glutamat
- Da denne forbindelse kan hæmme samlingen og udskillelsen af viruspartikler i inficerede celler, kan hypericin også forhindre replikation af indkapslede vira
- Det er beskrevet, at denne forbindelse også kan udvise anti-HIV- og anticancer-aktiviteter
- Hypericin udviser også en effektiv fototoksisk aktivitet og kan udløse apoptotiske baner, hvilket resulterer i dannelsen af reaktive iltforbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hypericin |
| Smeltepunkt | ∼320 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 1917913 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,4863 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, dimethylsulfoxid, methanol, acetone, ethylmethylketon, pyridin og natriumhydroxid. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 504.44 |
| Procent renhed | 98% |