Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma Tank liners, CX3-9 Liner
Artikelnummer. 17870567 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
378 L
757 L
Artikelnummer. 17870567
Brand: Thermo Scientific™ SH30647.20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tank liner system med top tog er sammensat af CX3-9 enkelt bane, flerlags plastfolie, med dimensioner optimeret til tromler og almindeligt anvendte industristandard cylindriske tanke. De har en åben top for maksimal restitution, med trommevogn til rådighed for at give mobilitet.
  • Minimizes bioburden due to construction in an ISO 7 cleanroom under sterile cGMP conditions.
  • Eliminates post-use cleaning steps required with re-useable containers and reduces cross-contamination risks.
Applications:
  • Removes the need for tank cleaning and helps reduce cycle times.
  • Facilitates hydration of powdered media and buffers, and pooling of non-sterile solutions and fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 38 L
Kapacitet (engelsk) 10 gal.
Ydre emballage Cardboard Cartons
Beskyttende indre emballage Packed and sealed in two independent outer layers in the Class 10,000/ISO Class 7 area
Steriliseringsmetode Irradiated
Produktlinje HyPerforma
Filmbeskrivelse CX3-9