Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma Tank liners, CX3-9 Liner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
19 l
28 l
38 l
378 l
757 l
Beskrivelse
- Minimerer biobelastning på grund af byggeri i en ISO 7 renrum under sterile cGMP-forhold.
- Eliminerer de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer risikoen for krydskontaminering.
Applikationer:
- Fjerner behovet for tankrensning og hjælper med at reducere cyklustider.
- Letter hydrering af pulveriserede medier og buffere og pooling af ikke-sterile opløsninger og væsker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 757 l |
| Kapacitet (engelsk) | 200 gal. |
| Ydre emballage | Kartonkartoner |
| Beskyttende indre emballage | Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området |
| Steriliseringsmetode | Bestrålet |
| Produktlinje | HyPerforma |
| Filmbeskrivelse | CX3-9 |