Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma Tank liners, CX3-9 Liner
Artikelnummer. 17810647 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
19 l
28 l
38 l
378 l
757 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17810647 378 l
17820567 757 l
17840567 19 l
17830567 28 l
17870567 38 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17810647 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30647.10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tank liner system med top tog er sammensat af CX3-9 enkelt bane, flerlags plastfolie, med dimensioner optimeret til tromler og almindeligt anvendte industristandard cylindriske tanke. De har en åben top for maksimal restitution, med trommevogn til rådighed for at give mobilitet.
  • Minimerer biobelastning på grund af byggeri i en ISO 7 renrum under sterile cGMP-forhold.
  • Eliminerer de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer risikoen for krydskontaminering.
Applikationer:
  • Fjerner behovet for tankrensning og hjælper med at reducere cyklustider.
  • Letter hydrering af pulveriserede medier og buffere og pooling af ikke-sterile opløsninger og væsker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 378 l
Kapacitet (engelsk) 100 gal.
Ydre emballage Kartonkartoner
Beskyttende indre emballage Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området
Steriliseringsmetode Bestrålet
Produktlinje HyPerforma
Filmbeskrivelse CX3-9