Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3.0 Bioprocesbeholder (BPC ), Aegis™ 5-14 film
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC giver slutbrugere, der producerer biologiske lægemidler eller vaccineterapeutika, et sterilt væskeopbevaringssystem med stort volumen til volumener fra 200 L —til 3000 L designet til opsamling og opbevaring af sterile procesvæsker såsom cellekulturmedier, procesvand eller rensningsmedier. Mulighederne inkluderer temperaturkontrol gennem integrerede vandkapper, BPC indsættelse af hejseværker, samt andre muligheder for at optimere ydeevnen i dine produktionsprocesser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 l |
| Produkttype | Bioprocesbeholder (BPC ) |
| Indsæt type | Vertikalt forsænket |