Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3.0 Bioprocesbeholder (BPC ), Aegis™ 5-14 film
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17958221 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 l
500 l
Indsæt type:
Lodret kilet
Vandret kilet
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Indsæt type
17958221 200 l Vandret kilet
17948221 500 l Vandret kilet
31940830 500 l Vandret kilet
17978261 500 l Lodret kilet
31940834 500 l Lodret kilet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17958221 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31188.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC giver slutbrugere, der producerer biologiske lægemidler eller vaccineterapeutika, et sterilt væskeopbevaringssystem med stort volumen til volumener fra 200 L —til 3000 L designet til opsamling og opbevaring af sterile procesvæsker såsom cellekulturmedier, procesvand eller rensningsmedier. Mulighederne inkluderer temperaturkontrol gennem integrerede vandkapper, BPC indsættelse af hejseværker, samt andre muligheder for at optimere ydeevnen i dine produktionsprocesser.
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC giver slutbrugere, der producerer biologiske lægemidler eller vaccineterapeutika, et sterilt væskeopbevaringssystem med stort volumen til volumener fra 200 L —til 3000 L designet til opsamling og opbevaring af sterile procesvæsker såsom cellekulturmedier, procesvand eller rensningsmedier. Mulighederne inkluderer temperaturkontrol gennem integrerede vandkapper, BPC indsættelse af hejseværker, samt andre muligheder for at optimere ydeevnen i dine produktionsprocesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 l
Produkttype Bioprocesbeholder (BPC )
Indsæt type Vandret kilet