Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Engangsmixer DS 300, enhed med tromlepositioner og justerbart motorhoved
Artikelnummer. 30214829 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
300 l
Artikelnummer. Mængde
30214829 300 l
1 options
Artikelnummer. 30214829 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SUMDS0300.9003
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De Thermo Scientific™ HyPerforma™ DS 300 engangsmixer (S.U.M. ) er bygget på SUM'ens dokumenterede gamle design; men optimeret til applikationer med lavere omkostninger og høj kapacitet. Det mindre fodaftryk og den lettere vægt HyPerforma S.U.M. DS 300 giver mobilitet og fleksibilitet ved blanding af applikationer, som ikke er tilgængelige på markedet i øjeblikket.
  • Dockingstationen består af en base i rustfrit stål med låsehjul, et justerbart håndtag, en tøjret håndholdt kontrolenhed, en elektronisk lodret løftemekanisme med integreret højdeindikator, motorophæng og motor, tre størrelser af drivaksler, to justeringsværktøjer - en skruenøgle og en momentnøgle. Et motorhoved med justerbar vinkel og en tromle kan fås som ekstraudstyr.
  • Understøttende hardware optimeret til blanding, opbevaring, transport og udledning i et lukket system for at hjælpe med at minimere risikoen for krydskontaminering.
  • Top-dræn støttebeholdere fås i 50, 100, 200 og 300 L størrelser; med bunddræn-tromler fås i 50, 100 og 200 L størrelser.
  • Standard BPC'er tilgængelige til væske/væske og pulver/væske blanding.
  • Valgfri dukker fås til alle tromlestørrelser.
Ansøgninger af Thermo Scientific HyPerforma DS 300 S.U.M. omfatte:
  • Hydrering af pulveriserede medier og buffere.
  • Steril blanding af buffere, cellekulturmedier eller andre procesvæsker.
  • Pooling af sterile flydende fraktioner.
Tilbehør: Genanvendeligt lejenav, kat. nr. SV5017777
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 300 L
Materiale Rustfrit stål (304)
Blandingshastighedsområde 30-350 RPM
Mængde 300 l
Strømkrav 108 - 240 VAC 50- 60 Hz; 15 ampere
Vægt 180 kg (398 Ib.)
Produktlinje HyPerforma