Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ hardware, rustfrit stål støtteplade; EU
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ Rustfri stålstøtteplade (EU) er en del af Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ system til at understøtte bioproduktionsblandingsapplikationer. Yderligere komponenter i systemet inkluderer Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ BioProcess Container (BPC ) med en integreret magnetisk rørestang, en konisk tromle, en magnetisk røreplade og en dolly. Den optimerede støttehardware tillader blanding, flytning, opbevaring, forsendelse og udledning af BPC indholdet, samtidig med at indholdets sterilitet bevares. Standardprodukter er tilgængelige til steril væske-til-væske eller pulver-til-væske blanding.
Anbefalet til:
- Hydrering af pulveriserede medier og buffere
- Steril blanding af cellekulturmedier med sera og reagenser
- Steril blanding af bufferopløsninger eller andre procesvæsker
- Pooling af sterile flydende fraktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 14,19 x 14,19 x 4 tommer. |
| Mængde | Hver |
| Materiale | Rustfrit stål (304) |
| Produktlinje | HyPerforma , Mixtainer |