Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ Hardware, konisk tromle, 100L
Artikelnummer. 17988241 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 l
Artikelnummer. Mængde
17988241 100 l
1 options
Artikelnummer. 17988241 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SV50517.12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2206.37 DKK
    2134.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 71.42 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Den 100L Thermo Scientific™ koniske tromle med topdosering og klemmer anvendes som en del af Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ systemet til at understøtte bioproduktionsblandingsapplikationer.
Den 100L Thermo Scientific™ koniske tromle med topdosering og klemmer anvendes som en del af Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixtainer™ systemet til at understøtte bioproduktionsblandingsapplikationer. Yderligere komponenter i systemet inkluderer Thermo Scientific™ BioProcess Container HyPerforma™ Mixtainer™ (BPC) med en integreret magnetisk omrørerstang, en magnetisk omrøringsplade, en støtteplade og en dolly. Det optimerede supporthardware muliggør blanding, flytning, opbevaring, forsendelse og udladning af indholdet BPC , samtidig med at indholdet opretholdes sterilt. Standardprodukter findes til steril væske-til-væske eller pulver-til-væske blanding.
Anbefalet til:
  • Hydrering af pulvermedie og buffere
  • Steril blanding af cellekulturmedier med sera og reagenser
  • Steril blanding af bufferopløsninger eller andre procesvæsker
  • Samling af sterile væskefraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 L
Produktlinje HyPerforma, Mixtainer
Port detalje Bundport: 10,2 cm (4 tommer)
Mængde 100 l
Dimensioner 60 cm x 76 cm (23,5 tommer x 29,75 tommer)