Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3 Lab Bioprocescontroller
Artikelnummer. 31751203 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31751203 5 L
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 31751203 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. G3Lab.10111
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
HyPerforma G3 Lab bioprocescontroller konfigureret til 5 L DynaDrive engangsbioreaktoren. Inkluderer basistilbehørssæt med motor, ventilationsfiltervarmere, vægt og tilslutningskabler. Standardpumper og MFC-konfiguration giver præcis væske- og gaskontrol til bioprocesapplikationer.
Thermo Scientific™ HyPerforma™ G3Lab™ Bioprocescontrolleren, G3Lab.10111, er et kontrolsystem i laboratorieskala designet til at understøtte engangs- og autoklaverbare bioreaktorer til upstream procesudvikling. Designet til fleksibilitet og brugervenlighed muliggør G3Lab-controlleren præcis kontrol af kritiske procesparametre, herunder pH, opløst ilt (DO), temperatur, omrøring og gasflow, hvilket gør den velegnet til procesudvikling og nedskaleringsstudier.
G3Lab-controlleren integreres sømløst med Thermo Scientific™ engangsbioreaktorplatforme, herunder DynaDrive™ 5 L Single-Use Bioreactor, og fungerer med Thermo Scientific™ TruBio™ Bioprocess Automation Software. Dets kompakte bordpladeaftryk og automatiseringskontrolkapacitet understøtter effektive laboratoriearbejdsgange samtidig med, at konsistensen opretholdes med større kontrolstrategier.
Nøglefunktioner og fordele
  • Designet til procesudvikling i laboratorieskala med understøttelse af engangs- og autoklavable bioreaktorer op til 50 L
  • Understøtter overvågning og kontrol af pH, DO, temperatur, omrøring og gaslevering for robust upstream drift
  • Mass Flow Controller forudindstillet til 5 L DynaDrive standard gasstrategier – Liter per minut (LPM): 1-Luft: 2 LPM, 2-Luft: 0,25 LPM, 3-O2: 2 LPM, 4-O2: 0,25 LPM, 5-CO2: 0,25 LPM, 6-N2: 0,5 LPM
  • Kvalificeret til brug med DynaDrive™ 5 L Single-Use Bioreactor og andre Thermo Scientific™ bordbioreaktorer
  • Arbejder med TruBio™ software, der muliggør opskriftsstyring, datalogging og skalerbare kontrolstrategier
  • Bordpladeformfaktor understøtter effektiv udnyttelse af laboratorieplads, samtidig med at industriel kontrolkapacitet opretholdes
Typiske anvendelser
  • Upstream procesudvikling og optimering
  • Nedskaleringsmodellering for foder-batch- eller perfusionsprocesser
  • Udvikling af medie- og feedstrategier
  • Frø-tog og N-1 proceskontrol
  • Teknologioverførsel fra laboratorieniveau til pilot- og produktionsmiljøer
Produktdetaljer (højdepunkter)
  • Produkttype: Bioproceskontroller (bench scale)
  • Controllermodel: HyPerforma™ G3Lab™
  • Katalognummer: G3Lab.10111
  • Understøttet bioreaktorskala: 1 L til 50 L
  • Software: Thermo Scientific™ TruBio™ Bioprocesautomatiseringssoftware
  • Arkitektur: DeltaV, konfigurerbar til engangsbiobehandling
Påkrævede netværkskomponenter
  • HyPerforma™ G3Lab-controllere™ kræver et TruLogic-kabinet og ProPlus netværk for at fungere
  • Kontakt venligst din Fisher Scientific repræsentant for mere information
Designet til skalerbar biobehandling
G3Lab.10111-controlleren er en del af Thermo Scientific™ HyPerforma™ kontroløkosystemet og leverer en ensartet brugeroplevelse og kontrolfilosofi på tværs af laboratorie-, pilot- og produktionsskalaer. Når det bruges med Thermo Scientific™ engangsbioreaktorer, understøtter det strømlinede arbejdsgange og forenklet teknologioverførsel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Til brug med (udstyr) Engangsbrug Bioreactor