Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum, 50L, Flat-bottom outer support container for BPCs
Artikelnummer. 10657014 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10657014 50 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10657014 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SV50076.02
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Use this LLDPE drum with 3-D bioprocess container systems and tank liners.
Use Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum with 3-D bioprocess container systems and tank liners.
  • Includes lid and clamps
  • Available in cylindrical, conical and flat-bottom
  • 4in. bottom port allows greater variety of customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75in. port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Oversigt Flat-bottom Outer Support Container for Bioprocess Bags, Port detail 4 and 1.75 in.
Dimensioner 45 x 53 cm (17.63 x 20.75 in.)
Port detalje Top Dispense
Produktlinje HyPerforma, HyPerforma™
Mængde 50 L