Beskrivelse
- Bioprocesbeholder (BPC ) for HyPerforma DynaDrive Engangsbrug Bioreactor (SUB) er lavet med proprietær Aegis5-14 film
- Denne film bruges i vid udstrækning af mange globale biofarmaceutiske virksomheder til alle biobehandlingstrin
- Aegis5-14 film blev introduceret i 2013 og har en ren profil med gennemførte BPOG-udvaskelige og ekstraktionstestretningslinjer (LE) &for alle komponenter, der anvendes i HyPerforma DynaDrive BPC'er
- Både standard og brugerdefineret BPC konfigurationer er tilgængelige
- Standardkonfigurationer er til en række almindelige applikationer, mens brugerdefinerede konfigurationer er til kundespecifikke applikationer
De vigtigste fordele for BPC'erne inkluderer :
- Forbedret sparging-teknologi for at maksimere effektiviteten og samtidig levere forbedret masseoverførselsydelse
- Den nyeste sensorteknologi inden for engangs- eller autoklaverbare sonder, herunder:
- pH —elektrokemiske engangs- eller genanvendelige prober og optisk engangssensor
- pO—2 optiske engangs- eller genanvendelige prober
- Skum —engangs skumsensor indbygget BPC
- Kapacitans —engangssensor eller genanvendelig sonde
- Raman —optisk sondeport ind BPC
- Valgfri porte til alternerende tangential flow (ATF) eller tangential flow filtrering (TFF)
- Indbygget kondensatorsystem til 3.000 og 5.000 L BPC, som hjælper med at forlænge levetiden og reducere mængden af nødvendige udstødningsfiltre
- Anvendelse af crossflow-sprøjteteknologi til at sikre korrekt head-space gasblanding under lavvolumen frø- eller terminalcellekulturer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 50 l |
| Filmbeskrivelse | Aegis 5-14 |