Beskrivelse
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Koniske LLDPE tromler er designet til brug med BioProcess Container™ Systemer og tankforinger.
- Inkluderer låg og klemmer
- 4 tommer. bundport tillader større variation af tilpasning til bundport på BPC; kan bruges i stedet for tromle med 1.75in. havn
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Materiale | LLDPE |
| Oversigt | Konisk LLDPE tromle |