Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drum, 50L, 1 port, with clamps
Artikelnummer. 10475025 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10475025 50 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10475025 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SV50517.08
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Thermo Scientific™ HyPerforma Conical LLDPE Drums are designed for use with BioProcess Container Systems and Tank Liners.
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drums are designed for use with BioProcess Container™ Systems and Tank Liners.
  • Includes lid and clamps
  • 4in. bottom port allows greater variety of customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75in. port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Conical LLDPE 4
Materiale LLDPE
Kapacitet (metrisk) 50 L
Dimensioner 60 x 58 cm (23.5 x 23 in.)
Port detalje Bottom Port: 10.2 cm (4 in.)
Mængde 50 L
Produktlinje HyPerforma
Grønne funktioner Fewer resources used and less waste