Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drum, 200L, 1 port, with clamps
Artikelnummer. 10156023 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Each
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10156023 Each Hver
1 options
Artikelnummer. 10156023 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SV50517.10
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Thermo Scientific™ HyPerforma Conical LLDPE Drums are designed for use with BioProcess Container Systems and Tank Liners.
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drums are designed for use with BioProcess Container™ Systems and Tank Liners.
  • Includes lid and clamps
  • 4in. bottom port allows greater variety of customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75in. port
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Conical LLDPE 4
Materiale LLDPE
Kapacitet (metrisk) 200 L
Dimensioner 60cm x 114cm (23.5 in. x 44.75 in.)
Port detalje Bottom Port: 10.2 cm (4 in.)
Mængde Each
Produktlinje HyPerforma
Grønne funktioner Fewer resources used and less waste