Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Konisk LLDPE-trommel, 100L, 1 port, med klemmer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Koniske LLDPE tromler er designet til brug med BioProcess Container™ Systemer og tankforinger.
- Inkluderer låg og klemmer
- 4 tommer. bundport tillader større variation af tilpasning til bundport på BPC; kan bruges i stedet for tromle med 1.75in. havn
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Konisk LLDPE 4 |
| Materiale | LLDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 100L |
| Dimensioner | 60 cm x 76 cm (23,5 tommer x 29,75 tommer) |
| Port detalje | Bundport: 10,2 cm (4 tommer) |
| Mængde | Hver |
| Produktlinje | HyPerforma |
| Grønne funktioner | Fewer resources used and less waste |