Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 til 500L tankforinger, 50L
Artikelnummer. 17830587 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 17830587 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30647.01
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 til 500L tankforinger fås med eller uden bunddræn og leveres sterile til håndtering af væsker i bioproduktionsapplikationer.
Tank liner Nøglefunktioner:
  • Fås i størrelser, der passer ind i industristandard cylindriske tanke og i Thermo Scientific HyPerforma Trommer (SV3011X-, SV50076- og SV50517-serien)
  • Kiledesign giver mulighed for en tæt pasform til tanken
  • Kammer bygget af Thermo Scientific CX3-9 film, som giver samme kontaktflade som andre Thermo Scientific BPC'er
  • Leveres gammabestrålet
  • Tilpasningsmuligheder er tilgængelige ved at kontakte en af vores Thermo Scientific Repræsentanter i dag
Standard tankforinger til dine væskeanvendelser tilgængelige på lager i følgende konfigurationer:
SH30647.01 til .03:
  • 50 til 200L tankforing
  • Nødvendig supportbeholder: Design til at passe ind i HyPerforma PE-tromler med flad bund (SV50076-serien)
  • Antal: Hver = 1 Liner
SH30647.04 til .07:
  • 50 til 500L tankforing
  • Nødvendig supportbeholder: Designet til at passe ind i industristandard cylindriske tanke (SV3011X-serien)
  • Antal: Hver = 1 Liner
SH30646-serien:
  • 50 til 200L tankforing med ét bundafløb
  • Bundlinjesæt 1: 72 tommer. (182,9 cm) slange, der fører til en hurtig afbrydelse (MPX serie) Indsæt (han) stik
  • Nødvendig supportbeholder: Designet til at passe ind HyPerforma PE tromler med konisk bund (SV50517-serien)
Bestillingsoplysninger:
Leveres i dobbelt polypose og bestrålet med analysecertifikat.
Anbefalet til:
  • Hydrering af pulveriserede medier og buffere
  • Sammenlægning af ikke-sterile opløsninger og væsker
  • Ikke-aseptisk indsamling af affaldsvæsker fra separations- og rensningssystemer
For at bestille skal du bruge varenumrene i ovenstående tabel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 L
Materiale Plast
Produkttype Tank liner
Ydre emballage Pakkerne placeres i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation.
Beskyttende indre emballage Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området.
Til brug med (udstyr) SV50076.02
Steriliseringsmetode Bestrålet
Produktlinje HyPerforma
Filmbeskrivelse CX3-9