Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 til 500L tankforinger, 500L liner - Diameter: 31in. (79 cm)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 til 500L tankforinger fås med eller uden bunddræn og leveres sterile til håndtering af væsker i bioproduktionsapplikationer.
Standard Thermo Scientific Tankforinger har en åben top for maksimal restitution, med trommevogn til rådighed for at give mobilitet.
Funktioner:
- Minimerer biobelastning på grund af byggeri i en ISO 7 renrum under sterile cGMP-forhold.
- Eliminerer de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer risikoen for krydskontaminering.
Ansøgninger af Thermo Scientific tank liner:
- Fjerner behovet for tankrensning og hjælper med at reducere cyklustider.
- Letter hydrering af pulveriserede medier og buffere og pooling af ikke-sterile opløsninger og væsker.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plast |
| Ydre emballage | Placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation. |
| Beskyttende indre emballage | Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området |
| Til brug med (udstyr) | Industristandard cylindriske tanke |
| Steriliseringsmetode | Bestrålet |
| Produktlinje | HyPerforma |
| Filmbeskrivelse | CX3-9 |
| Sterilitet | Ikke steril |