Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 til 500 l tankforinger, 100 l liner - bunddræn, bestrålet
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 til 500L tankforinger fås med eller uden bunddræn og leveres sterile til håndtering af væsker i bioproduktionsapplikationer.
Tank liner Nøglefunktioner:
- Fås i størrelser, der passer ind i industristandard cylindriske tanke og i Thermo Scientific HyPerforma Trommer (SV3011X-, SV50076- og SV50517-serien)
- Kiledesign giver mulighed for en tæt pasform til tanken
- Kammer bygget af Thermo Scientific CX3-9 film, som giver samme kontaktflade som andre Thermo Scientific BPC'er
- Leveres gammabestrålet
- Tilpasningsmuligheder er tilgængelige ved at kontakte en af vores Thermo Scientific Repræsentanter i dag
Standard tankforinger til dine væskeanvendelser tilgængelige på lager i følgende konfigurationer:
SH30647.01 til .03:
- 50 til 200L tankforing
- Nødvendig supportbeholder: Design til at passe ind i HyPerforma PE-tromler med flad bund (SV50076-serien)
- Antal: Hver = 1 Liner
SH30647.04 til .07:
- 50 til 500L tankforing
- Nødvendig supportbeholder: Designet til at passe ind i industristandard cylindriske tanke (SV3011X-serien)
- Antal: Hver = 1 Liner
SH30646-serien:
- 50 til 200L tankforing med ét bundafløb
- Bundlinjesæt 1: 72 tommer. (182,9 cm) slange, der fører til en hurtig afbrydelse (MPX serie) Indsæt (han) stik
- Nødvendig supportbeholder: Designet til at passe ind HyPerforma PE tromler med konisk bund (SV50517-serien)
Bestillingsoplysninger:
Leveres i dobbelt polypose og bestrålet med analysecertifikat.
Anbefalet til:
- Hydrering af pulveriserede medier og buffere
- Sammenlægning af ikke-sterile opløsninger og væsker
- Ikke-aseptisk indsamling af affaldsvæsker fra separations- og rensningssystemer
For at bestille skal du bruge varenumrene i ovenstående tabel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 L |
| Materiale | Plast |
| Produkttype | Tank liner |
| Ydre emballage | Placeret i kraftige papkartoner med produkt- og partiidentifikation. |
| Beskyttende indre emballage | Pakket og forseglet i to uafhængige ydre lag i klasse 10.000/ISO klasse 7-området |
| Til brug med (udstyr) | HyPerforma Konisk bund PE tromler - SV50517.05 |
| Steriliseringsmetode | Bestrålet |
| Produktlinje | HyPerforma |
| Port detalje | 1/2 tomme. Quick Disconnect Indsæt (MPX serie); MPX indsats, polycarbonat |
| Filmbeskrivelse | CX3-9 |
| Vis mere |