Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ PREP HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Overvind vanskelige adskillelser i både normalfase- og omvendtfaseapplikationer med unikke Hypercarb Porøse grafitiske carbon-præparative HPLC-søjler.
Overvind svære adskillelser ved hjælp af det unikke Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafitiske kulstofpræparative HPLC-søjler, som er 100 % porøst grafitisk kulstof til udvidede separationsevner i både normalfase- og omvendtfaseapplikationer. Hypercarb kolonner tilbyder forbedret tilbageholdelse af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier. Vores søjler kommer i en række forskellige dimensioner og en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer søjlens levetid ved at opretholde en ensartet pakket seng.
Velegnet til at løse problemadskillelser
- Bemærkelsesværdig tilbageholdelse af meget polære analytter.
- Nøjagtig ortogonalitet til C18.
- Adskiller strukturelt beslægtede stoffer.
- Stabil mellem pH 0 og 14.
- Fantastisk til højtemperaturapplikationer.
- 100 % rustfrit stål søjlehardware - foreslå fjernelse ikke relevant i sammenhæng.
- Selektivitet for porøst grafitisk kulstof (L109).
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Forberedende kolonne, standard |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 0 til 14 |
| Porestørrelse | 250Å |
| Overfladeareal | 120 m² /g |
| Temperatur | 105 °C |
| USP type | L109 |
| Vis mere |