Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-søjle, 7 μm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
20 mm
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable form 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstørrelse | 7 μm |
| pH | 1 to 14 |
| Porestørrelse | 250 Å |
| Overfladeareal | 120 m²/g |
| Temperatur | 105°C |
| USP type | L109 |
| Stationær fase | Porous Graphitic Carbon |
| Vis mere |