Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-søjle, 7 μm
Artikelnummer. p-7139577 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
20 mm
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11528430
Brand: Thermo Scientific™ 35007154630
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Kolonner giver dig 100 % porøst grafitisk carbon for udvidede separationsmuligheder
  • Exceptional retention of very polar analytes
  • True orthoganality to C18
  • Separated structurally related substances
  • pH stable form 0 to 14
  • Excellent for high temperature applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 7 μm
pH 1 to 14
Porestørrelse 250 Å
Overfladeareal 120 m²/g
Temperatur 105°C
USP type L109
Stationær fase Porous Graphitic Carbon
Produktlinje Hypercarb
Emballagemateriale Porous Graphitic Carbon
Kulstofbelastning 100%
Kolonnetype Mixed Mode
Fase Normal and Reversed Phase