Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-søjle, 7 μm
Artikelnummer. 11538420 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
20 mm
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11538420
Brand: Thermo Scientific™ 35007022130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Kolonner giver dig 100 % porøst grafitisk carbon for udvidede separationsmuligheder
  • Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
  • Ægte ortoganalitet til C18
  • Adskilte strukturelt beslægtede stoffer
  • pH stabil form 0 til 14
  • Fremragende til højtemperaturapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 20 mm
Partikelstørrelse 7μ m
pH 1 til 14
Porestørrelse 250Å
Overfladeareal 120 m² /g
Temperatur 105 °C
USP type L109
Stationær fase Porøst grafisk carbon
Produktlinje Hypercarb
Emballagemateriale Porøst grafisk kulstof
Kulstofbelastning 100%
Kolonnetype Blandet tilstand
Fase Normal og omvendt fase