Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm
Artikelnummer. p-7139576 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11518420
Brand: Thermo Scientific™ 35005254630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Kolonner giver dig 100 % porøst grafitisk carbon for udvidede separationsmuligheder
  • Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
  • Ægte ortoganalitet til C18
  • Adskilte strukturelt beslægtede stoffer
  • pH stabil form 0 til 14
  • Fremragende til højtemperaturapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 14
Porestørrelse 250Å
Overfladeareal 120 m² /g
USP type L109
Stationær fase Grafisk kulstof
Produktlinje Hypercarb
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 100%
Kolonnetype Blandet tilstand
Fase Normal og omvendt fase