Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 150 mm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable form 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | High Temperature Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 1 to 14 |
| Porestørrelse | 250 Å |
| Overfladeareal | 120 m²/g |
| USP type | L109 |
| Stationær fase | Porous Graphitic Carbon |
| Produktlinje | Hypercarb |
| Vis mere |