Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon HPLC-søjler
Artikelnummer. 11568300 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelsespatron, 2 stk.
Forberedende kolonne
Høj temperatur kolonne
HTS-søjle, 3 Pk.
Højtemperaturkolonne
56 product options available for selection
Product selection table with 56 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Partikelstørrelse unitSize Diameter (metrisk) Kolonneformat
11568300 10 mm 5 μm Pakke med 2 - -
10449334 30 mm 3 μm Pakke med 4 1 mm Analytisk kolonne
10087874 30 mm 3 μm Hver 2.1 mm Analytisk kolonne
10057484 30 mm 3 μm Hver 3 mm Analytisk kolonne
10755316 50 mm 3 μm Hver 1 mm Analytisk kolonne
10641514 50 mm 3 μm Hver 2.1 mm Analytisk kolonne
10437263 50 mm 3 μm Hver 3 mm Analytisk kolonne
10130593 50 mm 3 μm Hver 4.6 mm Analytisk kolonne
10129334 100 mm 3 μm Hver 1 mm Analytisk kolonne
10384603 100 mm 3 μm Hver 2.1 mm Analytisk kolonne
10682854 100 mm 3 μm Hver 3 mm Analytisk kolonne
10223313 100 mm 3 μm Hver 4.6 mm Analytisk kolonne
10569925 150 mm 3 μm Hver 2.1 mm Analytisk kolonne
10518215 150 mm 3 μm Hver 3 mm Analytisk kolonne
10017394 150 mm 3 μm Hver 4.6 mm Analytisk kolonne
10744624 100 mm 3 μm Hver 4.6 mm Høj temperatur kolonne
10333025 100 mm 3 μm Hver 3 mm Høj temperatur kolonne
10191333 100 mm 3 μm Hver 2.1 mm Høj temperatur kolonne
10037504 100 mm 3 μm Hver 1 mm Højtemperaturkolonne
10131913 50 mm 3 μm Hver 4.6 mm Højtemperaturkolonne
10354873 50 mm 3 μm Hver 2.1 mm Høj temperatur kolonne
10704386 30 mm 3 μm Hver 2.1 mm Højtemperaturkolonne
11538300 10 mm 3 μm Pakke med 2 2.1 mm Beskyttelsespatron, 2 stk.
11548300 10 mm 3 μm Pakke med 2 - -
11558300 10 mm 3 μm Pakke med 2 4 mm Beskyttelsespatron, 2 stk.
10764437 10 mm 3 μm Pakke med 2 - -
10259794 10 mm 5 μm Pakke med 2 - -
11588300 10 mm 5 μm Pakke med 2 - -
11578300 10 mm 5 μm Pakke med 2 - -
10631134 50 mm 5 μm Hver 4.6 mm Analytisk kolonne
10543985 100 mm 5 μm Hver 4.6 mm Analytisk kolonne
10579818 150 mm 5 μm Hver 1 mm Analytisk kolonne
10188904 150 mm 5 μm Hver 3 mm Analytisk kolonne
10548205 150 mm 5 μm Hver 4.6 mm Analytisk kolonne
10753406 30 mm 5 μm Hver 2.1 mm Analytisk kolonne
10007744 100 mm 5 μm Hver 1 mm Analytisk kolonne
10334273 100 mm 5 μm Hver 2.1 mm Analytisk kolonne
10640716 30 mm 5 μm Hver 3 mm Analytisk kolonne
10763406 30 mm 5 μm Hver 4.6 mm Analytisk kolonne
10745983 100 mm 5 μm Hver 3 mm Analytisk kolonne
10322435 50 mm 5 μm Hver 1 mm Analytisk kolonne
10738043 50 mm 5 μm Hver 2.1 mm Analytisk kolonne
10191163 50 mm 5 μm Hver 3 mm Analytisk kolonne
10084453 150 mm 5 μm Hver 2.1 mm Analytisk kolonne
10408014 150 mm 5 μm Hver 21.2 mm Forberedende kolonne
10095984 150 mm 5 μm Hver 10 mm Forberedende kolonne
10271285 100 mm 5 μm Hver 30 mm Forberedende kolonne
10169284 100 mm 5 μm Hver 21.2 mm Forberedende kolonne
10270855 100 mm 5 μm Hver 10 mm Forberedende kolonne
10089832 100 mm 5 μm Hver 4.6 mm Høj temperatur kolonne
10121533 100 mm 5 μm Hver 2.1 mm Høj temperatur kolonne
10203053 50 mm 5 μm Hver 4.6 mm Højtemperaturkolonne
10293763 50 mm 5 μm Hver 2.1 mm Høj temperatur kolonne
10429534 30 mm 5 μm Hver 4.6 mm Højtemperaturkolonne
10753616 30 mm 5 μm Hver 2.1 mm Højtemperaturkolonne
11518720 20 mm 5 μm Pakke med 3 2.1 mm HTS-søjle, 3 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 56 options available.
56 options
Artikelnummer. 11568300 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35005012101
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til forbedret retention af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier og høje temperaturer.
Tilbyd 100 % porøst grafitisk carbon for udvidede separationsmuligheder med Thermo Scientific™ Hypercarb™ Porøse grafiske carbon LC-søjler. Forbedret tilbageholdelse af polære forbindelser og separation af strukturelt beslægtede analytter med stabilitet ved ekstreme pH-værdier og høj temperatur.
Velegnet til at løse problemadskillelser.
  • Enestående tilbageholdelse af meget polære analytter
  • Ægte ortoganalitet til C18
  • Adskilte strukturelt beslægtede stoffer
  • pH stabil fra 0 til 14
  • Fremragende til højtemperaturapplikationer
  • Søjlebeslag i 100 % rustfrit stål
  • PEEK-fri kolonnehardware til brug ved temperaturer over 120 °C
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Bemærk venligst, at nogle kolonner er til brug ved forhøjede temperaturer. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 100%
Mængde 2 Pk.
pH 0 til 14
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 250Å
Overfladeareal 120 m² /g
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Type Beskyttelsespatron
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direct-Connection og Stand Alone Holder
Stationær fase Porøst grafisk carbon
Temperatur (metrisk) Maksimum 105 °C
Emballagemateriale Porøst grafisk kulstof
Fase Omvendt fase
Kolonnetype Omvendt fase
Produktlinje Hypercarb
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.